Learn More
Corning™ Messbecher aus Kunststoff mit Griff und Ausguss, wiederverwendbar
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Beschreibung
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 6.6 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 17 cm |
Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
Höhe (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
Höhe (metrisch) | 24.3 cm |
Enthält | Griff, Ausguss |
Schritten | 50 ml |