Learn More
Corning™ Messbecher aus Kunststoff mit Griff und Ausguss, wiederverwendbar
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Beschreibung
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3,03 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 7.7 cm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
Höhe (angloamerikanisch) | 4.52 Zoll |
Höhe (metrisch) | 11.5 cm |
Enthält | Griff, Ausguss |
Schritten | 5 ml |