Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus PFA, wiederverwendbar
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Durchscheinendes Perfluoroalkoxy mit erhabener Graduierung
- Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.2 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 8.2 cm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | PFA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
Höhe (angloamerikanisch) | 4.72 Zoll |
Höhe (metrisch) | 12 cm |
Schritten | 100 ml |
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 68 °F |