Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus PFA, wiederverwendbar
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Durchscheinendes Perfluoroalkoxy mit erhabener Graduierung
- Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.53 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 3,9 cm |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | PFA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,32 in. |
Höhe (metrisch) | 5,9 cm |
Schritten | 10 ml |
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 68 °F |