Learn More
Corning™ Wiederverwendbar Gasentlüftungskappe für Kolben mit vertikalem Seitenhals
Zur Überführung von Gasen während der Zellkultur in größere Spinnerflaschen mit senkrechten Seitenarmen
Marke: Corning™ 4519-177
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zusammen mit Sondenanschlüssen und Anschlüssen für die Medienhandhabung können Spinnerkolben als Bioreaktoren eingesetzt werden
- Bestehend aus PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen
- Die Edelstahlrohre werden durch Noryl™ Muttern mit integrierten Ferrulen gehalten
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Kolben mit vertikalem Seitenhals | |
1/Packung | |
Unsteril |
1/Karton | |
Anschlüsse |