Learn More
Corning™ Wiederverwendbar 12 mm-Anschlüsse zur Einführung von Sonden in Kolben mit vertikalem Seitenarm
Verbessern die Produktivität von Zellkulturen
Marke:  Corning™ 4519-110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10271692
  • 268.86 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Seitenarmanschluss zum Einsetzen von Sonden mit 12 mm Durchmesser zur Befestigung von O-2 oder pH-Sensoren in größeren Spinnerflaschen mit vertikalen Seitenarmen während der Zellkultur
  • Zusammen mit Anschlüssen für die Medien-/Gashandhabung funktionieren Spinnerkolben als Bioreaktoren mit teuren Kopfplatten aus Edelstahl
  • Anschlüsse bestehen aus PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und Polypropylen-Dichtkappe
  • Befestigung der Sensoren durch Noryl™ Muttern mit Viton-O-Ringen
  • Autoklavierbare Anschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
1.2 cm
Für Kolben mit vertikalem Seitenhals
1/Karton
Einführanschluss für pH-Sonde
Autoklavierbar
Unsteril
12 mm
Polypropylen
45 mm
PET-Einsatz, Viton O-Ringe, Dichtkappe aus Polypropylen, Noryl Muttern
1/Packung
GL45
Wiederverwendbar
Schraubverschluss
45 mm (ca.)