Learn More
Corning™ Wiederverwendbar 12 mm-Anschlüsse zur Einführung von Sonden in Kolben mit vertikalem Seitenarm
Verbessern die Produktivität von Zellkulturen
Marke: Corning™ 4519-128
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seitenarmanschluss zum Einsetzen von Sonden mit 12 mm Durchmesser zur Befestigung von O-2 oder pH-Sensoren in größeren Spinnerflaschen mit vertikalen Seitenarmen während der Zellkultur
- Zusammen mit Anschlüssen für die Medien-/Gashandhabung funktionieren Spinnerkolben als Bioreaktoren mit teuren Kopfplatten aus Edelstahl
- Anschlüsse bestehen aus PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und Polypropylen-Dichtkappe
- Befestigung der Sensoren durch Noryl™ Muttern mit Viton-O-Ringen
- Autoklavierbare Anschlüsse
Spezifikation
Orange | |
1.2 cm | |
Für Kolben mit vertikalem Seitenhals | |
1/Karton | |
Einführanschluss für Temperaturfühler | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
12 mm |
Polypropylen | |
45 mm | |
PET-Einsatz, Viton O-Ringe, Dichtkappe aus Polypropylen, Noryl Muttern | |
1/Packung | |
GL45 | |
Wiederverwendbar | |
Schraubverschluss | |
45 mm (ca.) |