Learn More
Corning™ Zentrifugenflaschen aus Polycarbonat (PC): Durchscheinend
Die lichtdurchlässigen Zentrifugenflaschen mit flachem Boden werden modellabhängig entweder mit einem Hochleistungsverschluss mit O-Ring aus Silikon oder mit Standard-Schraubverschluss geliefert.
Marke: Corning™ 431843
Description
Hochleistungs-Silikon-O-Ring-Kappen eignen sich aufgrund ihrer großen Rändel für einfaches Greifen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die Standard-Schraubkappen sind für Anwendungen mit niedriger Drehzahl konzipiert und verfügen über große Rändel für einfaches Greifen. Die Flaschen haben extra dicke Wände für eine Langlebigkeit und ein Weithalsdesign zur einfachen Handhabung von Flüssigkeiten.
- Nicht steril
- Transparente Graduierung und texturierte Beschriftungsfläche
- Bei 121 °C, 15 psi für 20 Minuten autoklavierbar
Order Info
Verschlusskappen können nicht zwischen Flaschen mit verschiedenen Größen und Materialien ausgetauscht werden.
Specifications
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
Schraubverschluss | |
36/Karton | |
Unsteril | |
25 bis 250 ml | |
Ja | |
Weit | |
Polypropylen |
250 ml | |
Durchscheinend | |
Polycarbonat | |
4/Packung | |
Orange | |
Autoklavierbar | |
13.500 × g | |
Flach | |
Schraubverschluss |