Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
Die Formulierung mit hoher Konzentration (HC) eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Proteinkonzentration das Wachstum von Tumoren steigert. Ein Matrixgel Basalmembran-Matrix-Stecker kann seine Integrität nach subkutaner Injektion in Mäuse aufrechterhalten
Marke: Corning™ 354262
Benachrichtigungen:
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Beschreibung
Produziert ein biologisch aktives Matrixmaterial, das der zellulären Basalmatrix von Säugetieren ähnelt. Bietet eine physiologisch relevante Umgebung für Studien zur Zellmorphologie, biochemischen Funktion, Migration, Invasion und Genexpression.
- Geprüft auf die Fähigkeit, den Neuritenauswuchs aus Hinterwurzelganglien-Zellen von Küken zu fördern
- Auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
- Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm Maustumor (EHS-Maustumor)
- Grundformulierung: Dulbecco's'Modified Eagle's-Medium mit50 μg/ml Gentamycin, mit oder ohne Phenolrot
- Lösliche Basalmembranpräparate polymerisieren bei Raumtemperatur
- In phenolrot-freier Ausführung ist es für Assays lieferbar, die eine Farbdetektion erfordern, einschließlich für Fluoreszenzassays
Spezifikation
-20 °C | |
Basalmembran-Matrix | |
Kein Phenolrot, No Phenol Red | |
Matrigel Matrix | |
Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor |
High | |
Steril | |
Matrigel Matrix, hohe Konzentration, ohne Phenolrot, ohne LDEV | |
10 mL |