Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
Die Formulierung mit hoher Konzentration (HC) eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Proteinkonzentration das Wachstum von Tumoren steigert. Ein Matrixgel Basalmembran-Matrix-Stecker kann seine Integrität nach subkutaner Injektion in Mäuse aufrechterhalten
Marke: Corning™ 354248
718.20 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Beschreibung
Erzeugt ein biologisch aktives Matrixmaterial, das der durch Säugetierzellen-Grundmatrix sehr ähnlich ist. Stellt ein physiologisch angemessenes Umfeld für Studien zu Zellmorphologie, biochemischer Funktion, Migration, Invasion und Genexpression bereit.
- Geprüft auf die Fähigkeit zur Förderung des Neuritenwachstums von Hühner-Spinalganglienzellen
- Geprüft und mit negativem Befund auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
- Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor (EHS)
- Grundformulierung: Dulbecco's Modified Eagle's Medium mit 50 μg/ml Gentamycin, mit oder ohne Phenol Red
- Gelöste Basalmembranvorbereitungen polymerisieren bei Raumtemperatur
- Phenol Red-frei ist für Assays. bei denen ein Farbnachweis erforderlich ist, z. B. bei Fluoreszenz-Assays
Spezifikation
-20 °C | |
Basalmembran-Matrix | |
No LDEV | |
Matrigel Matrix | |
Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor |
High | |
Steril | |
Matrigel Matrix, hohe Konzentration, ohne LDEV | |
10 mL |