Learn More
Corning™ Polystyrol-Zylinder mit Graduierung
Zur präzisen Dosierung von Kulturmedien oder anderen biologischen Flüssigkeiten
Marke: Corning™ 430182
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus optisch klarem Polystyrol
- Steril
- Mit Staubschutzkappe aus Polyethylen
Spezifikation
Polystyrol | |
1/Packung | |
Ja | |
Polyethylen-Staubschutzkappe | |
Nicht autoklavierbar | |
Rund | |
Steril | |
8,05 in. |
±0,05 in. | |
50/Karton | |
1,26 in. | |
1 ml | |
1 ml | |
1,14 in. | |
Rund | |
Messzylinder |