Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Spinnerflasche, Belüftungsverschluss
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für Corning 500 ml-, 1 l- und 3 l-Einweg-Spinnerflaschen geeignet.
Marke:  Corning™ 3567
Artikelnummer. 10084274
  • 41.90 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese sterilen Einweg-Verschlusskappen aus Polyethylen hoher Dichte enthalten eine hydrophobe PTFE-Membran mit 0,2 μm Pore. Sie sind für die Corning™ 500 ml-, 1 l- und 3 l-Einweg-Spinnerflaschen (Kat. Nr. 3153, 3561 und 3563) für Kulturanwendungen, die einen erhöhten Gasaustausch erfordern. Sie eignen sich auch für Corning Einweg-Lagerflaschen aus Polystyrol und Polycarbonat sowie Glasflaschen mit GL45-Gewinde für Anwendungen, bei denen eine Entlüftung erforderlich ist.
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • Verfügt über große Rändel für ergonomische Handhabung
  • Sterilisiert (10-6 SAL) durch Gammastrahlung; Autoklavieren wird nicht empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Bauart: Belüftet
4/Karton
Kappe
Nicht autoklavierbar
Steril
HDPE
Einweg-Spinnerflaschen für 500 ml, 1 l und 3 l; Kultivierungsanwendungen, die einen erhöhten Gasaustausch erfordern
1/Packung
GL 45
Ja
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.