Learn More
Corning™ Temperat. Controller f. digit. hot plates & stirring hot plates
GREENER_CHOICE
Kann verwendet werden mit: PC-400D und PC-600D Heizplatten und PC-420D und PC-620D Heizplattenrührer
Marke:  Corning™ 6795PR
Artikelnummer. 10401148
  • 103.32 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit dem Corning digitalen Heizplattenrührer
Temperaturregler
  • Nicht für Einheiten nur für den Rührer erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC-400D und PC-600D Heizplatten und PC-420D und PC-620D Rührheizplatten
200 °C
Temperaturregler