Learn More
Corning™ Universal Hot Plate & Stirring Hot Plate Accessories Kit
Kann verwendet werden mit: PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D Heizplatten mit und Heizplattenrührer mit Digitalanzeige
Marke: Corning™ 6795KIT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit dem Corning digitalen Heizplattenrührer
Komponenten des Zubehörkits
- Externer Temperaturregler
- Zweiteiliger Stativstab, je 0.8 × 22.9 cm (je 5/16 Zoll Durchm. × 9 Zoll Länge)
- Magnetischer Rührstabgreifer
Spezifikation
0,8 cm | |
Temperaturregler (6795 PR), zweiteilig, 0.8cm Durchmesser, 45.7 cm L Haltestange (440129) und Magnetrührstabrückholer (6970 SR) | |
Zubehör-Kit |
PC-400D, PC-420D, PC- D, PC-600D, PC-620D Digitalanzeige-Heizplatten und Heizplattenrührer | |
45,7 cm |