Learn More
Corning™ Tryptische Soja-Bouillon, frei von tierischen Bestandteilen, flüssig
BIOPHARMA
Für eine genaue Beurteilung der Sterilität während des gesamten Fertigungsprozesses
Marke:  Corning™ 46-060-CI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15333591
  • 22.25 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
  • Nichttierische Herkunft
  • Für die Mikrobiologie
  • Klares, gelblich-braunes Aussehen
  • Sterile, gebrauchsfertige Lösung
  • Konform mit USP-Anforderungen
Zum Testen der Sterilität tierfreier biopharmazeutischer Prozesse.
Bestellinformation
Wird unter Umgebungsbedingungen geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP
Flüssig
100 ml
15°bis 30 °C
Zur Prüfung der Sterilität tierfreier biopharmazeutischer Prozesse