missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten
Die Behandlung mit CellBIND™ erleichtert den Zellen die Anpassung an reduzierte Serum- oder serumfreie Medien und verbessert die Zellanhaftung. So lassen sich Zellwachstum und Zellausbeute erhöhen. Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten aus transparentem Polystyrol gewährleisten optimale Sicht und sind in mehreren Well-Formaten erhältlich.
Marke: Corning™ 3683
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit TC-behandelter Oberfläche für Zellassays, unbehandelter Oberfläche für homogene Assays oder Oberfläche für hohe Bindung für Solid Phase Immobilisations Assays. Volumen 125μl.Ausführung mit transparentem Boden:
Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Für direkte mikroskopische Beobachtung oder CCD-Kamera Detektoren.
Farbe: Schwarz
Boden: Klar
Oberfläche: CellBIND™
Steril: Ja
Deckel: Ja
Packung: 25/5
Spezifikation
Kein Barcode | |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
CellBIND | |
Flacher Boden (F-Well) |
Standard | |
0,06 cm2 | |
Schwarzer/transparenter Boden, Mit durchsichtigem Boden | |
384 | |
Steril | |
112 μl | |
Clear |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur