Learn More
Corning™ Fluoreszierender Calcein-AM-Farbstoff
Zuverlässiger und konsistenter Farbstoff zur Erkennung von lebenden Zellen und wichtigen funktionellen Aktivitäten in verschiedenen zellbasierten Assays
Marke: Corning™ 354217
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Calcein AM ist eine nicht fluoreszierende, membrangängige Verbindung, die durch intrazelluläre Esterasen in fluoreszierendes Anionencalcein hydrolisiert wird. Es kann zur Fluoreszenzmarkierung (vorher und nachher) von lebensfähigen Zellen für kinetische bzw. Endpunktexperimente verwendet werden.
- Kann mit Falcon FluoroBlok™ Zellkultureinsätzen und Einsatzsystemen verwendet werden, um Zellen zu markieren
- Reinheitsgrad: > 95 %
Tumorzellinvasion, Zellmigration, Chemotaxis, Zellviabilität, Zellanhaftung, Zellproliferation, Mehrfachresistenzen
Spezifikation
-20 °C | |
BD Falcon™ FluoroBlok™ Zellkultureinsätzen und Einsatzsystemen zum Markieren von Zellen | |
1 mg |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Nur für Forschungszwecke.