Learn More
Corning™ Basis-Muffenklemme
Kann verwendet werden mit: Heizplatten mit Temperaturfühler
Marke: Corning™ 440141
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2 Zoll langes rechtwinkliges schwarz eloxiertes Aluminium
- Geeignet für den Einsatz mit der Corning Temperaturfühler-Stützklammer
Spezifikation
0.43 Zoll | |
Heizplatten mit Temperaturfühler | |
16,5 mm |
11 mm | |
0.65 Zoll | |
Klemme |