Learn More
Corning™ Schwarze 384-Well Assay-Platte aus Polypropylen
Geringere Verbindungshaftung und höhere Lösungsmittelbeständigkeit als Polystyrolplatten
Marke: Corning™ 3683BC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Fluoreszenz-Assays und für die Aufbewahrung von Verbindungen
- Wells mit runden Böden
- Unbehandelt
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polypropylene | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) |
Mit Deckel | |
Black | |
384 | |
CellBIND | |
For fluorescence assays and compound storage |