Learn More
Corning™ SPINNER FLASK,500ml,DISPOSABLE,W/VENT AUSTAUSCHB.VENT.
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Paddelbuchse aus PTFE wurde 2.5 Monate lang 24 Std/Tag bei 125 U/min auf Langlebigkeit getestet
Marke:  Corning™ 3578
Artikelnummer. 11399464
  • 1260.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polystyrol nach ISO 10993
  • Vergleichbar mit herkömmlichen Glasspinnerkolben für das Wachstum von Suspensionszellen und sämtliche anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträger-Beads
  • Flächenrührergröße und -höhe sind für jede Gefäßgröße optimiert
  • Ein Magnet sorgt für eine ruhige und gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Drehzahlen jedes Laborrührers mit niedrigen Geschwindigkeiten
  • Die Wärmeentwicklung im Gefäß wird mithilfe eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Rührplattenoberfläche abhebt, reduziert
  • Der Bördelfuß sorgt für zusätzliche Stabilität und zusätzlichen Halt
Bestellinformation
Lieferung in doppelt verpackten, atmungsaktiven Tyvek Beuteln, einzeln verpackt in einer Schachtel.
Compliance
Entspricht USP XXIV: 71Bakteriostase, Fungistase und Sterilitätsnormen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,132 gal.
Polyethylen
3,8 cm
500 ml
8 in.
Obere Kappe und 2 abgewinkelte Seitenarme
1/Packung
2
Ja
Schraubverschluss, belüftet
Orange
3,4 in.
5,4 cm
Polystyrol
20,32 cm
12/Karton
45°
GL 45
Steril
87,3 mm