Learn More
Corning™ X500 CAP FOR 15ML CENTRIFUG. TUBE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der CentriStar Verschluss mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite und verbesserter Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen.
Marke:  Corning™ 431471
Artikelnummer. 11333785
  • 62.01 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der CentriStar™ Verschluss mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite bietet verbesserte Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerollten Rand für einfacheres Greifen.Auslaufsicheres Design mit einem revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert.Informatione zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften der Corning Kunststoff-Zentrifugenröhren sowie wichtige Hinweise zu ihre sicheren Verwendung entnehmen Sie bitte der Liste mit technischen Daten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22,6 mm
HDPE
100/Packung
Steril
15 ml-Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchenkappe
Orange
500/Karton
15 mL