Learn More
JULABO™ CORIO CD-200F Kälte-Umwälzthermostat .
Der Julabo™ CORIO™ CD-201F Kühl-/Heizthermostat ist ideal für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.
Marke: JULABO™ 9012701
4830.35 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel (interne und externe Umwälzung)
- Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
- USB-Anschluss
- Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
- Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
- Herausnehmbares Belüftungsgitter
- Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
- Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
5 bis 40°C | |
3 bis 4 l | |
15 l/min. | |
LED | |
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenverbindungsstücke M16 x 1 Stecker) | |
0,35 bar | |
±0,03°C | |
57,4 lb. | |
1 kW |
Gekühlt - Umwälzthermostat | |
0,22 kW bei 20°C | |
-20°C bis +150°C | |
2 kW | |
Rostfreier Stahl | |
CORIO CD-200F | |
39 x 23 x 65 cm | |
26 kg |