Learn More
JULABO™ CORIO CD-B13 Bad-/Umwälzthermostat .
Der Julabo™ CORIO™ CD-B13 Heizthermostat mit Badöffnung verfügt über hochwertige Badgefäße aus Edelstahl und Pumpenanschlüsse.
1855.00 CHF - 3310.00 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
---|---|
Beschreibung | Umwälzthermostat |
Flussrate | 15 l/min. |
Temperaturbereich | 20°C bis 150°C |
Display | LED |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15460572
![]() |
JULABO™
9012413 |
9 bis 13 l |
1855.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15490572
![]() |
JULABO™
9012419 |
14 bis 19 l |
2200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15400582
![]() |
JULABO™
9012427 |
17 bis 27 l |
2110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15420582
![]() |
JULABO™
9012433 |
26 bis 39 l |
3310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Hochwertige Badetanks aus Edelstahl
- Integrierte Ablassschraube
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
15 l/min. | |
LED | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker) | |
0,35 bar |
Umwälzthermostat | |
20°C bis 150°C | |
2 kW | |
Rostfreier Stahl | |
±0,03°C |