Learn More
Kupferlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1 g/l |
Menge | 100 ml |
Lösung enthält | HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.