Learn More
Kupfer-Phosphor-Schrot, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369249
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD01074956
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper Phosphorus shot
Menge 500 g