Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Puriss., geeignet für, gemäß analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, Honeywell Fluka™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
154.89 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | CuSO4 · H2O |
UN-Nummer | 3077 |
IUPAC-Name | Kupfer;sulfat;pentahydrat |
Formelmasse | 249.69 mol |
Güte | puriss. |
Dampfdruck | 7.3 mmHg (25 °C) |