Learn More
Kupfer(II)-sulfat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-sulfat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP |
Menge | 6 x 250 g |
Strukturformel | CuSO4 |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 159.61 |
Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz) |
Güte | puriss. |
Dampfdruck | 7.3 mmHg (25 °C) |
Dichte | 3.603 g/ml bei 25 °C |