Learn More
Copper(II) Nitrate Trihydrate, 98.0 to 103% (RT), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) nitrate trihydrate |
Schmelzpunkt | >114°C |
Farbe | Blau-Grün |
pH | 3.5 to 4.5 |
Physikalische Form | Solid |
Menge | 250 g |
Strukturformel | Cu(NO3)2 · 3H2O |
UN-Nummer | UN1477 |
Formelmasse | 241.6g/mol |
Reinheit (%) | 98.0 to 103% (RT) |