Learn More
Kupfer(II)-Ethoxid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) ethoxide |
Schmelzpunkt | ∼120°C (decomposition) |
Farbe | Grün |
Geruch | Alcohol-like |
Strukturformel | Cu(OC2H5)2 |
Menge | 0.5 g |
UN-Nummer | UN3181 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water and decomposes. |
Formelmasse | 153.67 |