Learn More
Kupfer(II)-Ethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452657
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2850-65-9
Summenformel C4H10CuO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.668
MDL-Nummer MFCD00015650
InChI-Schlüssel CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
PubChem CID 14419876
IUPAC-Name Kupfer;Ethanolat
SMILES CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper (II) ethoxide
Schmelzpunkt ∼120°C (decomposition)
Farbe Grün
Strukturformel Cu(OC2H5)2
Menge 25 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 153.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver