Learn More
Kupfer(II)-Ethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper (II) ethoxide |
Schmelzpunkt | ∼120°C (decomposition) |
Farbe | Grün |
Strukturformel | Cu(OC2H5)2 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3181 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Formelmasse | 153.67 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |