Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzgütegrad, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat |
Menge | 500 g |
Strukturformel | CuCl2 · H2O |
UN-Nummer | UN2802 |
Formelmasse | 170.48 mol |
Güte | Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dichte | Vapor Density: >1 (vs air) |