Learn More
Kupfer(I)-oxid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611210
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
≥86 % Cu-Basis, rot
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-39-1
Summenformel Cu 2
MDL-Nummer MFCD00010974
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-oxid
Farbe Rot
Menge 2.5 kg
UN-Nummer 3077
Formelmasse 143.09 mol
Reinheit (%) ≥86 % Cu-Basis