Learn More
Kupfer-Gaze, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper |
Aussehen | Copper colored guaze |
Dichte | 8.94g/cm3 |
Menge | 300 x 300 mm |
Netzgröße | 100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 0 hPa |
Form | Gaze |