Learn More
Kupfer-Etzanchant, Thermo Scientific Chemicals
349.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper etchant
Dichte 1.19
MDL-Nummer MFCD00161912
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15472007
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044583.=C
3.8 L
349.00 CHF
3.80 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Iron (III) chloride solution for immersion etching copper, copper alloys and Kovar in printed circuit board applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Copper etchant
1.19
MFCD00161912
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P234-P261-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P333+P313-P362-P390-P501c
H290-H302-H315-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen