Learn More
Kupfer-bis-(Trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
Farbe | Blau |
Strukturformel | [(CF3SO2)2N]Cu |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Very Hygroscopic |
Formelmasse | 343.68 |
Physikalische Form | Fest |