Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5427 R
GREENER_CHOICE
Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5427 R wurde für Forschungsanwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt. Mit ihrem aerosoldichten 48-Platz-Rotor und dem Eppendorf QuickLock-Deckel für einfaches Öffnen und Schließen des Rotordeckels ist sie die sichere, komfortable und zuverlässige Option.
8465.00 CHF - 8890.00 CHF
Spezifikation
Außenhöhe (angloamerikanisch) 10 in.
Außenhöhe (metrisch) 25.4 cm
Außenbreite (metrisch) 31.9 cm
Temperaturbereich -11 bis +40 °C
Wirkleistung 550 W
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Enthält Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Enthält Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15825063
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5409000630
230 V/50-60 Hz (EU) mit Rotor FA-45-12-17 Zentrifuge 5427 R, Drehknöpfe Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15168364
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5409000632
230 V/50-60 Hz (EU) mit Rotor FA-45-12-17 Centrifuge 5427 R (EU-IVD), Drehknöpfe Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL; Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches DeckelschließenMax. Geschwindigkeit: 25.001 × g (16.220 rpm) Die hohe Kapazität des 48-Platz-Rotors resultiert in deutlich höherer Produktivität und spart somit wertvolle ZeitErgonomische Bedienung des komfortablen Softtouch-DeckelverschlussesTemperaturbereich von -11 °C bis 40 °CFastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ∼ 23 °C auf 4 °C in nur 11 MinutenVerlängerung der Kompressorlebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs durch Programmierungsoption, dass ECO shut-off nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität aktiviert wirdIntegrierter Kondensatablauf verhindert WasseransammlungAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
10 in.
31.9 cm
550 W
25.4 cm
-11 bis +40 °C
ja
Dokumentation
Product Certifications
Die Zentrifuge 5427 R ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5427 R