Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5418 R bietet 18 Plätze für niedrige Kapazitäten in 1,5- bis 2,0-mL-Gefäßen und Microtainer. Das Gerät ist kompakt, bietet eine niedrige Zugriffshöhe und zeichnet sich durch einen sehr leisen Betrieb aus; mit bis zu 16.873 x g ist sie ideal für molekularbiologische Standardanwendungen geeignet.
Marke: Eppendorf™ 5401000010
5744.14 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
18 x 1,5/2 ml | |
16.873 x g | |
9,8 in. | |
<57 dB(A) | |
11,7 in. | |
0 bis 40 °C | |
Mit Rotor FA-45-18-11 und Rotordeckel | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
Zentrifuge 5418 R, Drehknöpfe | |
Yes | |
EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
230 V |
14.000 U/min | |
Großes LCD | |
25 cm | |
30 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
30 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
300 x 460 x 250 mm | |
320 W | |
Ja | |
50/60 Hz |