Learn More
Corning™ CoolCell™ LX Fläschchenbehälter zum Einfrieren von Zellen
Ermöglicht ein alkoholfreies Einfrieren bei einer Geschwindigkeit von -1 °C/Minute, wenn ein -80 °C-Tiefkühlgerät verwendet wird.
Marke: Corning™ 432005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für 12 Standard-Kryofläschchen mit 3.5 bis 5.0 ml
- Radialsymmetrisch für gleichmäßiges Einfrieren der Fläschchen
- Nummerierte Wells für einfache Probenidentifikation
- Abgeschrägter Deckel für sicheres Greifen und leichtes Öffnen
- Offenliegende Fläschchen bei geöffnetem Deckel zur schnellen, geordneten Entnahme von gefrorenen Proben
Spezifikation
Violett | |
Rund | |
Kryokonservierung der meisten Zellen und Zelllinien | |
1/Packung, 1/Karton | |
9,5 cm | |
12,7 mm |
Polyethylen-Schaumstoff | |
Gefrierschachtel | |
12 (Standard 3,5 bis 5 ml Kryofläschchen) | |
9,5 x 14,5 cm | |
14,5 cm | |
0,5 kg |