Learn More
3M™ Kühler weißer Schutzoverall 4532+
Artikelnummer. 15740048
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Der 3M™ Schutzoverall 4532+ weist eine einzigartige Spezialmaterialbehandlung auf, die einen verbesserten Flüssigkeitsschutz mit zusätzlicher Öl- und Alkoholabweisung bietet.
  • Einzigartige Flüssigkeitsresistenz mit Materialbehandlung für Öl- und Alkoholbeständigkeit
  • Weiches und starkes mehrschichtiges SSMMS-Material mit 52 gsm für eine starke Leistung
  • Hergestellt aus superatmungsaktivem SSMMS-Vlies für die effektive Freisetzung von Körperwärme und Feuchtigkeit und reduzierte Wärmebelastung
  • 3-teilige Haube, verstärkter dreieckiger Zwickel, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzleiste mit verschließbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen an Knöcheln für mehr Bewegungsfreiheit
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken.
  • EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
  • Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für verbessertes Tragegefühl und mehr Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material SSMMS-Vlies
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Stulpenform Strick
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss
Sterilität Non-sterile
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5