Learn More
3M™ Cool Flow™ Ventilator
Optionaler Aufsatz für wiederverwendbare Halbmasken der Serie 3M™ 4000+.Unser Ventilator verfügt über eine Ein-Tasten-Steuerfunktion für verbesserten Tragekomfort bei langen Arbeitsschichten.Er ist wiederaufladbar und wird mit einem UK-Stecker geliefert.
Marke: 3M™ 7100135812
663.49 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen
- Zur Verwendung mit wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 3M™ 4000+
- Optionaler Aufsatz, der einfach und sicher befestigt werden kann
- Spürbares Gefühl von Kühlung im Gesicht während der Arbeit
- Steuerung über eine einzige Taste
- Wiederaufladbar und mit einem UK-Stecker geliefert
Spezifikation
Serie 1040, Standard, GB | |
Lüfter | |
Wiederverwendbare Halbmasken |