Learn More
Epredia™ Cool-Cut
Mit Hilfe des Epredia™ Cool-Cut Zubehörs können Sie eine niedrige, gleichbleibende Temperatur der Paraffinblöcke während des Seziervorgangs aufrechterhalten.
Marke: Epredia™ 771120
Additional Details : Gewicht : 2.64600kg
Beschreibung
Mit Hilfe des Thermo Scientific™ Cool-Cut Zubehörs können Sie eine niedrige, gleichbleibende Temperatur der Paraffinblöcke während des Seziervorgangs aufrechterhalten. Passt ausschließlich auf Thermo Scientific Rotationsmikrotome.
- Passt direkt auf den Probenzylinder der Rotationsmikrotomlinie
- Kann als universelle Kassettenklemme oder als Standard-Probenklemme ausgestattet werden
- Effektiv, wenn längere Schnittzeiten am Mikrotom erforderlich sind, um “Einzel-” oder “Serienschnitte” durch den Paraffinblock durchzuführen
- Peltier-Element mit integrierter Probenklemme
- Ausgleichsgewichte
- Spannungsversorgung
Spezifikation
Mit Standardklammer | |
LTQ-Zubehör | |
Epredia Mikrotome |