Learn More
Medline Scientific™ REFRAKTOMETER ABBE CONVEX
Äußerst vielseitiges Refraktometer, das Messungen einer Vielzahl von Substanzen ermöglicht. MEDLINE Scientific™ CETI 4.5 kg Konvex-Refraktometer für Durch- und Auflichtmessungen.
Marke:  Medline Scientific™ 8200.0000M
Artikelnummer. 11965518
  • 1860.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Große Bandbreite an messbaren Substanzen
  • Anschlüsse für leichte Zugänglichkeit der oberen und unteren Prismen
  • Lieferung erfolgt mit einem Kalibrierungssatz
    • Glasprüfstück
    • Alpha-Bromonaphtalin
    • Schraubendreher
  • Lieferung mit Dispersionstabellen, Bedienungsanleitung, Staubabdeckung
Spezifikation
Spezifikation
Konvexes Refraktometer
1,3000 bis 1,7200
30x-fokussierbares Teleskopokular, gleichzeitige Skalenablesung und Einstellung der Grenzlinie
4,5 kg
380 mm
0°bis 200 °C
0 bis 95 Brix
±0.1 °C
Je 1
280 x 190 x 380 mm
280 mm