Learn More
Miele Professional™ Umbausatz
Umbausatz UBS 1 zur Verwendung ausgewählter Beladungsträger der Baureihe G 78 in Baureihe PG 85
Marke: Miele Professional™ 10131090
196.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für ältere Beladungswagen mit TrocknungsanschlussSpezifikation
Schwarz | |
235 mm | |
165 mm |
Plastik | |
75 mm |