Learn More
Brady™ Papier-Endlosband für den J2000-Drucker
Das B-2550 Papieretikett ist für den BradyJet J2000 Farbetikettendrucker erhältlich.
127.00 CHF - 252.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Material | Papier |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17180461
|
Brady™
151133 |
50,80 mm |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17190461
|
Brady™
151134 |
76,20 mm |
189.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17100471
|
Brady™
151135 |
101,60 mm |
252.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Es kann bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden.
- Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung mit eingeschränkter Verwendungsdauer.
- Es eignet sich ideal für allgemeine Kennzeichnungszwecke sowie für die Kennzeichnung von Verpackungen.
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Papier | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 °C bis +60 °C | |
0,175 mm | |
30,48 m |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Endlosband | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
1 Rolle | |
0,0069 in. | |
100 ft. (2,01 m) |