Learn More
Brady™ Endlosband mit wasserlöslichen Papieretiketten für den J2000-Drucker
Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen.
167.00 CHF - 196.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl, Abnehmbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Material | Papier |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17120471
|
Brady™
151239 |
28,58 mm |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17130471
|
Brady™
151240 |
57,15 mm |
196.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war.
- Das Etikett lässt sich schnell und einfach entfernen, verringert den Reinigungsaufwand für Filter und Abflüsse und ermöglicht die einfache Neukennzeichnung von wiederverwendbaren Gegenständen in den verschiedensten Branchen.
Spezifikation
Acryl, Abnehmbar | |
Matt | |
Papier | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 °F bis +172 °F | |
0,0030 in. | |
100 ft. (2,01 m) |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Endlosband | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
1 Rolle | |
-40 °C° bis +78 °C° | |
0,094 mm | |
30,48 m |