Learn More
Contec™ Sterile Moppköpfe des VertiKlean™ Wandreinigungssystems
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ VertiKlean™ Wall Washing Systems Sterile Mop Heads and Covers are comprised of laminated polyester fabric and high sorbency polyester foam for excellent cleaning capacity and abrasion resistance.
Marke:  Contec™ TLVKMOPIR
478.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16695554
  • 672.00 CHF / 32 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leicht, Polyester, Einweg
  • Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
  • Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
  • Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
  • Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
  • Keine Zellulose;  kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
15 x 14 x 1,25 in. (38 x 10 x 3 cm)
Steril
Nein
Moppkopf
Ja
Polyesterstrickgewebe, Polyesterschaum