Learn More
Gilac™ Container Cover
Container Cover is coated with the Cleanbake™ technology, a proven-effective textile solution that reduces moisture and prevents the build up of mildew, dirt and dough residues.
130.00 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Custom Cover
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Enthält Cover
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17938911
Unterlagen ansehen
Gilac™
G123001
100 L Container
130.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17968451
Unterlagen ansehen
Gilac™
G123002
170 L and 220 L Container
137.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17948651
Unterlagen ansehen
Gilac™
G123003
300 L, 310 L, 500 L, and 610 L Containers
149.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Cover coated with the Cleanbake© technology, a proven-effective textile solution that reduces moisture and prevents the build up of mildew, dirt and dough residues.
  • Ideally suited to large volume containers, this cover is designed to protect their contents, helping you keep control of a sanitary, clean and healthy working environment.
  • The machine-washable cover withstands temperatures up to 90°C with conventional detergent (should not be washed with bleaches, oxygen bleaches, fabric softeners or bleach-containing detergents).
  • Cover in a white, polyester/cotton textile blend (50%/50%) with green stitching tolerant to temperatures between -25°C - 170°C.
Spezifikation
Spezifikation
Custom Cover
Weiß
Cover
Unsteril
Nicht autoklavierbar
Reusable
Polyester