Learn More
Ebro Electronic™ Hygrometer-Serie TFH 610 / TFH 620
Hygrometer zur Feuchtigkeits- und Temperaturmessung.
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5460A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- robust und schlagfest
- Hohe Genauigkeit
- °C/°F wählbar
- Ungefähr 5 Jahre Batterielebensdauer < li>Automatische Deaktivierung
Spezifikation
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 | |
Single-use | |
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
70 cm | |
Stainless Steel and Plastic | |
Pt 1000 | |
Ca. 150 g | |
572 °F | |
-58 °F | |
-50°C bis 300°C | |
±1 °C | |
LCD |
54 x 22 x 110 mm (ohne Sonde) | |
110 mm | |
355 mm | |
Nadellänge (205 mm) | |
GFX 460 | |
1 °C | |
Keine | |
300 °C | |
-50 °C | |
Factory Calibrated | |
200 mm | |
162 mm |