Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Optimieren Sie die Systemleistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ ml-Systeme.
Marke:  Thermo Scientific™ 97002111
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10715156
  • 1166.00 CHF / 800 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie die Systemleistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ ml-Systeme. Diese Verbrauchsmaterialien wurden speziell für die Verwendung mit KingFisher ml-Geräten entwickelt und verwenden Einwegkunststoffe aus Polypropylen. Die Kunststoffe, Spitzenkämme und Röhrchenstreifen eignen sich aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung, und ihre spezielle Konstruktion ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung von magnetischen Beads.
Das KingFisher ml-Gerät ist für eine maximale Anzahl von 15  Röhrchenstreifen ausgelegt, die mit dem speziell konzipierten Spitzenkamm kompatibel sind.
  • Bei einer Probenverarbeitung wird ein Röhrchenstreifen mit fünf Röhrchen verwendet.
  • Ein Spitzenkamm mit fünf Spitzen wird für die Verarbeitung von jeweils fünf Proben verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spitzenkamm, 800 Stück
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.